Learn More
Ansell™ Guante de corte y protección química
Descripción
- AlphaTec™ Guantes químicos de protección especializada 58-835 la barrera de nitrilo protege contra los productos químicos comunes
- Características mejoradas: su forro interior visible en color naranja indica cuándo la carcasa está comprometida, advirtiendo a los usuarios
- Defensas reforzadas AlphaTec™ Guantes INTERCEPT™ de seguridad 58-835 Forro de resistencia al corte garantiza protección en F ISO & CUT ANSI/ISEA 105-2024 CUT A6
- El tratamiento de carcasa de nitrilo con agarre ANSELL GRIP™ más apretado proporciona mejor agarre tanto para el manejo de componentes húmedos como aceitosos
- Los guantes 58-835 de durabilidad AlphaTec™ optimizada alcanzan resistencia ANSI/ISEA 105-2024 NIVEL DE ABRASIÓN 5 Y EN NIVEL 4 DE ABRASIÓN PARA MAYOR DURACIÓN, PARA UN USO PROLONGADO
- Mayor comodidad y destreza, hilos de mayor calibre y mayor uso de HPPE conducen a un aumento drástico en comodidad, tactilidad y destreza
- Manipulación de alimentos sin daños: estos AlphaTec™ guantes químicos y resistentes a cortes cumplen con las normativas de entrega de alimentos de la UE y la FDA
Especificaciones
Especificaciones
| Grado de abrasión ANSI | ANSI 5 |
| Certificaciones/conformidad | ES ISO |
| Chlorinated | No |
| Aplicaciones | Industrial, bacteriológico |
| Color | Verde menta, Gris |
| Finger Thickness (English) | 31 mL |
| Finger Thickness (Metric) | 0.8 mm |
| Latex Free | Sí |
| Material | Nitrilo |
| Palm Thickness (English) | 31 mL |
| Mostrar más |