Learn More
Ambion™ Preprecursor de miARN definido por el cliente Pre-miR™
Código de producto. 15561154
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Precursor Pre-miRNA
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
15561154 Precursor Pre-miRNA cada uno
1 options
Código de producto. 15561154 Proveedor Ambion™ N.º de proveedor AM17103
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Preprecursor de miARN definido por el cliente Pre-miR™
Las moléculas precursoras de miARN Pre-miR™ son moléculas de ARN bicatenario pequeñas modificadas químicamente y diseñadas para imitar los miARN maduros endógenos. Utilice nuestra herramienta de personalización para diseñar el mimetizador ideal para su secuencia de miARN o selecciónelo entre los productos prediseñados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Temperatura ambiente
Descripción Precursor Pre-miRNA, 20 nmol, moléculas de ARN bicatenario pequeñas modificadas químicamente y diseñadas para imitar los miARN maduros endógenos. Utilice nuestra herramienta de personalización para diseñar el mimetizador ideal para su secuencia de miARN
Tipo de producto Precursor Pre-miRNA
Cantidad 20 nmol