Learn More
Invitrogen™ Inhibidor de miARN Anti-miR™ definido por el cliente
Código de producto. 15524394
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20 nmol
Tamaño de la unidad:
20 nanomoles
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15524394 20 nmol 20 nanomoles
1 options
Código de producto. 15524394 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor AM17003
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Los inhibidores de miARN Anti-miR™ son ácidos nucleicos monocatenarios modificados químicamente diseñados para unirse e inhibir específicamente las moléculas endógenas de microARN (miARN).
Utilice nuestra herramienta de personalización para diseñar el inhibidor ideal para su secuencia de miARN, o selecciónelo entre los productos prediseñados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento El miARN anti-Mir™ se suministra secado en un solo tubo, junto con agua sin nucleasas para resuspensión, y debe almacenarse a -20 °C. Se garantiza durante 1 año cuando se almacena en seco (a -20 °C.)
RNAi Type miARN
Línea de productos Ambion, Anti-miR
Tipo de producto Inhibidor de miARN
Cantidad 20 nmol