Learn More
Applied Biosystems™ Custom TaqMan™ Small RNA Assay
Código de producto. 15581044 Tienda Applied Biosystems Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μl
L (2900 RT/2900 PCR reactions), made to order
M (750 RT/750 PCR reactions), made to order
XS (25 RT/75 PCR reactions), made to order
Tamaño de la unidad:
2900 reacciones
75 reacciones
750 reacciones
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15581044 M (750 RT/750 PCR reactions), made to order 750 reacciones
15514334 XS (25 RT/75 PCR reactions), made to order 75 reacciones
15449142 20 μl cada uno
15591044 L (2900 RT/2900 PCR reactions), made to order 2900 reacciones
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:27968
Código de producto. 15581044 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor 4398988
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:27968
Custom TaqMan Small RNA Assays use TaqMan Real-Time PCR Assays for the analysis of any small RNA molecule.
Los ensayos de ARN pequeño personalizados TaqMan™ utilizan los ensayos de PCR en tiempo real TaqMan™ para el análisis de cualquier molécula de ARN pequeña. Las nuevas adaptaciones en el diseño del ensayo TaqMan™ desarrollado para el estudio de miARN son ideales para el análisis de cualquier pequeño ácido nucleico con menos de 200 bases de largo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 20X (Assay), 20X (RT Primer)
Contenido y almacenamiento • 1 tubo que contiene cebador de RT con una concentración de 5X (tamaños XS y S), 20X (tamaño M) o 60X (tamaño L)
• 1 tubo que contiene una mezcla de 20X (tamaños XS, S y M) o 60X (tamaño L) de ensayo preformulado (1 sonda y 2 cebadores).
Almacenar a -15 a -25 °C.
Formulario Líquido
Línea de productos TaqMan
Cantidad M (750 RT/750 PCR reactions), made to order
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Para utilizar con (aplicación) Expresión génica, Análisis de miARN
N.º de reacciones 750 reacciones (PCR RT/750)