Descripción
Los ensayos de ARN pequeño personalizados TaqMan utilizan los ensayos de PCR en tiempo real TaqMan para el análisis de cualquier molécula de ARN pequeña.Las nuevas adaptaciones en el diseño de ensayos TaqMan desarrollado para el estudio de miARN son ideales para el análisis de cualquier pequeño ácido nucleico de menos de 200 bases de longitud, incluyendo miARN recién descubiertos, ARN de interacción con Piwi (ARNip), pequeños ARN nucleares (snARN) y pequeños ARN nucleolares (snoARN).
•Pedidos flexibles y cómodos: proceso sencillo con nuestra herramienta de diseño de ensayos de ARN pequeño personalizados TaqMan segura
•Aplicación versátil: para el análisis de cualquier ARN pequeño de cualquier especie
•Resultado fiable: ensayos preformulados se optimizan para funcionar en condiciones universales
•Potente cuantificación de miARN: la misma sensibilidad, especificidad y reproducibilidad como ensayos de microARN TaqMan prediseñados
Proceso de diseño sofisticado
El proceso de diseño de ensayos de ARN pequeño miRPipe se basa en nuestra amplia experiencia en bioinformática y en el diseño de ensayos de expresión génica TaqMan.Para detectar objetivos muy pequeños, incluye características de diseño basadas en datos empíricos recopilados a lo largo de años de experimentos.El proceso automatizado resultante incluye características de flexibilidad integradas que permiten el diseño de ensayos para la más amplia variedad de secuencias de ARN pequeñas.Los beneficios de la tecnología de los ensayos TaqMan son ideales para el análisis de prácticamente cualquier ARN pequeño, lo que permite obtener resultados de confianza desde el primer experimento.
Información de pedido
Primero, clasifique bioinformáticamente su objetivo de secuencia para la especificidad y la calidad de secuencia, a continuación, utilice la herramienta de diseño de ensayos de ARN pequeños TaqMan personalizados para introducir su secuencia y someterla al diseño del ensayo.Esta herramienta fácil de usar es segura y confidencial.Si no podemos diseñar o fabricar un ensayo para su objetivo de secuencia de interés, no se le cobrará.
•Pedidos flexibles y cómodos: proceso sencillo con nuestra herramienta de diseño de ensayos de ARN pequeño personalizados TaqMan segura
•Aplicación versátil: para el análisis de cualquier ARN pequeño de cualquier especie
•Resultado fiable: ensayos preformulados se optimizan para funcionar en condiciones universales
•Potente cuantificación de miARN: la misma sensibilidad, especificidad y reproducibilidad como ensayos de microARN TaqMan prediseñados
Proceso de diseño sofisticado
El proceso de diseño de ensayos de ARN pequeño miRPipe se basa en nuestra amplia experiencia en bioinformática y en el diseño de ensayos de expresión génica TaqMan.Para detectar objetivos muy pequeños, incluye características de diseño basadas en datos empíricos recopilados a lo largo de años de experimentos.El proceso automatizado resultante incluye características de flexibilidad integradas que permiten el diseño de ensayos para la más amplia variedad de secuencias de ARN pequeñas.Los beneficios de la tecnología de los ensayos TaqMan son ideales para el análisis de prácticamente cualquier ARN pequeño, lo que permite obtener resultados de confianza desde el primer experimento.
Información de pedido
Primero, clasifique bioinformáticamente su objetivo de secuencia para la especificidad y la calidad de secuencia, a continuación, utilice la herramienta de diseño de ensayos de ARN pequeños TaqMan personalizados para introducir su secuencia y someterla al diseño del ensayo.Esta herramienta fácil de usar es segura y confidencial.Si no podemos diseñar o fabricar un ensayo para su objetivo de secuencia de interés, no se le cobrará.
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 20X (Assay), 5X (RT Primer) |
| Contenido y almacenamiento | • 1 tubo que contiene cebador de RT con una concentración de 5X (tamaños XS y S), 20X (tamaño M) o 60X (tamaño L) • 1 tubo que contiene una mezcla de 20X (tamaños XS, S y M) o 60X (tamaño L) de ensayo preformulado (1 sonda y 2 cebadores). Almacenar a -15 a -25 °C. |
| Método de detección | Sonda de cebado |
| Método de PCR | qPCR |
| Línea de productos | TaqMan |
| Tipo de producto | Ensayo de ARN pequeño |
| Cantidad | 20 μl |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Suficiente para | 150 reacciones |
| Para utilizar con (aplicación) | Análisis de miARN |
| Mostrar más |