Descripción
Custom TaqMan probes are dual-labeled primers suitable for use in any real-time PCR application. They incorporate a 5' reporter dye and a 3' nonfluorescent quencher/Minor Groove Binder (MGB). Choose from FAM, VIC, ABY, JUN, Cyanine 5, TET, and NED as reporters. Probes are HPLC-purified.
Las sondas TaqMan™ personalizadas son cebadores con doble etiqueta adecuados para su uso en cualquier aplicación de PCR en tiempo real. Incorporan un colorante marcador 5' y un supresor 3' no fluorescente/uniones al surco menor (MGB). Elija entre FAM™, VIC™, TET™ y NED™ como marcadores. Las sondas están purificadas por HPLC.
Especificaciones
Especificaciones
| Modificación del cebador 3' | MGB-NFQ |
| Modificación del cebador 5' | FAM, NED, TET, VIC |
| Contenido y almacenamiento | 1 tubo que contiene una sonda con doble etiqueta en solución. Almacenar a entre -15 °C y -25 °C |
| Formulario | Líquido |
| Formato | Tubo |
| Para utilizar con (equipo) | 7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ Absolute Q Digital PCR System |
| Modificación de sonda interna | None |
| Etiqueta o tinte | FAM, VIC, NED, TET |
| Línea de productos | TaqMan |
| Tipo de producto | Sonda TaqMan |
| Mostrar más |