Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ MGB Probe
Código de producto. 12005030 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Modificación del cebador 5':
ABY
Cyanine 5
FAM, NED, TET, VIC
JUN
Cantidad:
20,000 pmol
20,000 pmol Scale
50,000 pmol
50,000 pmol Scale
6,000 pmol
Escala de 6000 pmol
Tamaño de la unidad:
50000 picomoles
cada uno
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modificación del cebador 5' Cantidad Tamaño de la unidad
12005030 FAM, NED, TET, VIC Escala de 6000 pmol cada uno
30564901 ABY 6,000 pmol cada uno
30564944 ABY 20,000 pmol cada uno
30565004 ABY 50,000 pmol cada uno
30564902 JUN 6,000 pmol cada uno
30565020 JUN 20,000 pmol cada uno
30565217 JUN 50,000 pmol cada uno
30565243 Cyanine 5 6,000 pmol cada uno
30565016 Cyanine 5 20,000 pmol cada uno
30565238 Cyanine 5 50,000 pmol cada uno
15502423 FAM, NED, TET, VIC 50,000 pmol Scale 50000 picomoles
13243744 FAM, NED, TET, VIC 20,000 pmol Scale cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 12005030 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor 4316034
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
Sonda TaqMan™ personalizada
Custom TaqMan probes are dual-labeled primers suitable for use in any real-time PCR application. They incorporate a 5' reporter dye and a 3' nonfluorescent quencher/Minor Groove Binder (MGB). Choose from FAM, VIC, ABY, JUN, Cyanine 5, TET, and NED as reporters. Probes are HPLC-purified.
Las sondas TaqMan™ personalizadas son cebadores con doble etiqueta adecuados para su uso en cualquier aplicación de PCR en tiempo real. Incorporan un colorante marcador 5' y un supresor 3' no fluorescente/uniones al surco menor (MGB). Elija entre FAM™, VIC™, TET™ y NED™ como marcadores. Las sondas están purificadas por HPLC.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Modificación del cebador 3' MGB-NFQ
Modificación del cebador 5' FAM, NED, TET, VIC
Formulario Líquido
Formato Tubo
Para utilizar con (equipo) 7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ Absolute Q Digital PCR System
Modificación de sonda interna Ninguno
Etiqueta o tinte FAM, VIC, NED, TET
Línea de productos TaqMan
Tipo de producto Sonda TaqMan
Método de purificación HPLC
Grado de pureza o calidad HPLC
Cantidad Escala de 6000 pmol
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Para utilizar con (aplicación) PCR en tiempo real (PCRq)