Learn More
Applied Biosystems™ Custom TaqMan™ Copy Number Assay
Código de producto. 15561444 Tienda Applied Biosystems Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
360 μl
750 μl
967 μl
Tamaño de la unidad:
360 microlitros
750 microlitros
967 microlitros
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15561444 967 μl 967 microlitros
15541444 360 μl 360 microlitros
15551444 750 μl 750 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15561444 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor 4400296
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Applied Biosystems TaqMan Copy Number Assays use gold-standard TaqMan MGB probe chemistry to evaluate the copy number of genomic DNA targets using Applied Biosystems real-time PCR instruments and software.
Los ensayos de número de copias Custom y Custom Plus TaqMan™ permiten generar resultados de número de copias específicos, reproducibles y fáciles de interpretar. Son adecuados para estudios de validación y cribaje de muestras de gran tamaño, y proporcionan un enfoque flexible dirigido al análisis de número de copias.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Concentración 60X
Contenido y almacenamiento 1 tubo que contiene una mezcla de 20x (tamaños S y M) o 60x (tamaño L) de ensayo preformulado (1 sonda y 2 cebadores).
Almacenar a entre -15 y -25 °C.
Método de detección Sonda de cebado
Formato Tubo
Método de PCR qPCR
Velocidad de reacción Fast
Línea de productos TaqMan
Tipo de producto Ensayo personalizado de número de copias TaqMan™
Cantidad 967 μl
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fidelidad (frente a Taq) 60 X
N.º de reacciones 2900 reactions
Volumen 967 μl
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.