Learn More
Ambion™ Custom Silencer™ siRNA, Standard Purity
Código de producto. 15501064
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 nmol
Tamaño de la unidad:
5 nanomoles
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15501064 5 nmol 5 nanomoles
1 options
Código de producto. 15501064 Proveedor Ambion™ N.º de proveedor 4404004
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
ARNip personalizado Silencer™, pureza estándar
RNA interference (RNAi) is the best way to effectively knock down gene expression to study protein function in a wide range of cell types. Use our GeneAssist™ Custom siRNA Builder to design and order a custom siRNA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a -20 °C o menos. No almacenar en un congelador sin escarcha. (Los oligonucleótidos secos se envían a temperatura ambiente). Materiales adicionales incluidos: 1,75 ml de agua sin nucleasas
Descripción ARNip personalizado, 5 nmol, pureza estándar, ARNi es la mejor manera de reducir la expresión génica para estudiar la función de las proteínas en una amplia variedad de tipos celulares. Utilice nuestro generador de ARNip personalizado GeneAssist para diseñar y pedir un ARNip personalizado
RNAi Type ARNip
Para utilizar con (aplicación) ARNi, epigenética e investigación de ARN no codificante, ARNi, ARNip
Línea de productos Silencer, Ambion
Tipo de producto ARNip personalizado
Pureza Estándar
Cantidad 5 nmol