Learn More
Ambion™ ARNip Silencer™ personalizado
Código de producto. 15591144
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 umol
100 nmol
20 nmol
40 nmol
Tamaño de la unidad:
100 nanomoles
20 nanomoles
40 nanomoles
cada uno
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15591144 20 nmol 20 nanomoles
15501521 20 nmol cada uno
15541144 20 nmol 20 nanomoles
15551144 40 nmol 40 nanomoles
15511521 40 nmol cada uno
15521521 40 nmol cada uno
15561144 40 nmol 40 nanomoles
15571144 20 nmol 20 nanomoles
15531521 20 nmol cada uno
15581144 20 nmol 20 nanomoles
15541521 20 nmol cada uno
15551521 20 nmol cada uno
15501154 100 nmol 100 nanomoles
15521154 1 umol -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Código de producto. 15591144 Proveedor Ambion™ N.º de proveedor AM16212
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
ARNip Silencer™ personalizado
RNA interference (RNAi) is the best way to effectively knock down gene expression to study protein function in a wide range of cell types. Use our GeneAssist™ Custom siRNA Builder to design and order a custom siRNA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Temperatura ambiente
Descripción El ARNip personalizado, 20 nmol, pureza para FAM (cromatografía líquida de alto rendimiento), ARNi es la mejor manera de reducir la expresión génica para estudiar la función de proteínas en una amplia gama de tipos de células. Utilice nuestro generador de ARNip personalizado GeneAssist para diseñar y pedir un ARNip personalizado.
Para utilizar con (aplicación) ARNi, epigenética e investigación de ARN no codificante, ARNi, ARNip
Tipo de producto ARNip personalizado
Pureza FAM
Cantidad 20 nmol