Learn More
Invitrogen™ ARNip Silencer™ personalizado
Código de producto. 15571064
Cambiar vista
Click to view available options
Descripción:
ARNip personalizado, 10 umol
ARNip personalizado, 20 nmol
ARNip personalizado, 250 nmol
HPLC de ARNsi personalizado, 250 nmol
Tamaño de la unidad:
20 nanomoles
250 nanomoles
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Descripción Tamaño de la unidad
15571064 HPLC de ARNsi personalizado, 250 nmol 250 nanomoles
15531481 HPLC de ARNsi personalizado, 250 nmol cada uno
15531144 ARNip personalizado, 20 nmol 20 nanomoles
15511154 ARNip personalizado, 250 nmol 250 nanomoles
15531154 ARNip personalizado, 10 umol -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15571064 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 4404015
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
El ARN de interferencia (ARNi) es la mejor manera de reducir eficazmente expresiones génicas para estudiar la función de las proteínas en una amplia variedad de tipos celulares.
Utilice nuestro generador de ARNip personalizado GeneAssist™ para diseñar y ordenar un ARNip personalizado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a -20 °C o menos. No almacenar en un congelador sin escarcha. Los oligonucleótidos secos se envían a temperatura ambiente.
Descripción HPLC de ARNsi personalizado, 250 nmol
RNAi Type ARNip
Línea de productos Ambion™, Silencer™ Select
Tipo de producto ARNip
Pureza HPLC
Cantidad 250 nmol