Learn More
ARNip Select personalizado, preparado para in vivo
Código de producto. 15531064
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μmol
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15531064 10 μmol cada uno
15591471 10 μmol cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15531064 Proveedor Invitrogen N.º de proveedor 4404008
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-11-2026
ARNip Select personalizado, preparado para in vivo
  • Los ARNip personalizados Silencer™ Select (Dúplex 21-bp modificado mediante LNA con salientes) son herramientas de interferencia de ARN (ARNi) ideales para reducir la expresión génica con el fin de estudiar la función de las proteínas en una amplia gama de tipos celulares.
  • Estos ARNip proporcionan altas eficiencias y especificidades de atenuación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Contiene ARNip seco y agua sin nucleasas (1,75 ml), enviada a temperatura ambiente. Tras su recepción, almacenar el ARNip en un congelador sin escarcha a –20 °C o inferior
RNAi Type ARNip
Línea de productos Silencer Select, Ambion
Tipo de producto ARNip
Cantidad 10 μmol