Learn More
Ambion™ ARNip Select personalizado, preparado para in vivo
Código de producto. 15521064
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 μmol
250 nmol
Tamaño de la unidad:
250 nanomoles
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15521064 1 μmol cada uno
15511064 250 nmol 250 nanomoles
15581471 1 μmol cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15521064 Proveedor Ambion™ N.º de proveedor 4404007
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
ARNip Select personalizado, preparado para in vivo
Los ARNip personalizados Silencer™ Select (Dúplex 21-bp modificado mediante LNA con salientes) son herramientas de interferencia de ARN (ARNi) ideales para reducir la expresión génica con el fin de estudiar la función de las proteínas en una amplia gama de tipos celulares. Estos ARNip proporcionan altas eficiencias y especificidades de atenuación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Temperatura ambiente
Descripción ARNi personalizado listo para usar in vivo, 1 μmol, ideal para inhibir la expresión genética con el fin de estudiar la función de las proteínas en una amplia gama de tipos de células. Estos ARNi proporcionan alta eficiencia y especificidad de inhibiciones.
Para utilizar con (aplicación) Atenuar la expresión génica para estudiar la función de las proteínas en una amplia gama de tipos de células
Tipo de producto ARNip Select personalizado preparado para «in vivo»
Cantidad 1 μmol