Learn More
Invitrogen™ ARNip Select personalizado
Código de producto. 15571084
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 μmol
10 μmol
20 nmol
250 nmol
40 nmol
5 nmol
Tamaño de la unidad:
20 nanomoles
250 nanomoles
40 nanomoles
5 nanomoles
cada uno
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15571084 1 μmol cada uno
15531044 5 nmol 5 nanomoles
15551044 40 nmol 40 nanomoles
15541044 20 nmol 20 nanomoles
15561044 20 nmol 20 nanomoles
15571044 40 nmol 40 nanomoles
15561064 250 nmol 250 nanomoles
15521481 250 nmol cada uno
15581481 1 μmol cada uno
15561084 10 μmol cada uno
15571481 10 μmol cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 15571084 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 4444245
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
ARNip Select personalizado
Los ARNip personalizados Silencer™ Select (Dúplex 21-bp modificado mediante LNA con salientes) son herramientas de interferencia de ARN (ARNi) ideales para reducir la expresión génica con el fin de estudiar la función de las proteínas en una amplia gama de tipos celulares. Estos ARNip proporcionan altas eficiencias y especificidades de atenuación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Contiene ARNip seco y agua sin nucleasas (1,75 ml), enviada a temperatura ambiente. Al recibirlos, guarde los ARNi en un congelador sin escarcha a una temperatura igual o inferior a – 20 °C
RNAi Type ARNip
Línea de productos Silencer Select, Ambion
Tipo de producto ARNip
Pureza HPLC
Cantidad 1 μmol