Learn More
Ambion™ ARN personalizado, secuenciación sigilosa
Código de producto. 10052312
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 μmol
1,7 μmol
2 nmol
20 nmol
500 nmol
80 nmol
Tamaño de la unidad:
1 UMOL
1.70 UMOL
20 nanomoles
80 nanomoles
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10052312 1 μmol 1 UMOL
10397782 20 nmol 20 nanomoles
10664953 1,7 μmol 1.70 UMOL
10636683 80 nmol 80 nanomoles
10022713 500 nmol cada uno
10337843 2 nmol cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10052312 Proveedor Ambion™ N.º de proveedor 10650004
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 31-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
ARN personalizado, secuenciación sigilosa
Utilice esta herramienta para realizar pedidos en línea rápidos y sencillos de ARNip Stealth RNAi™ probado en banco y validado, ARNip StealTh Select RNAi™ listo para usar, BLOCK-iT™ Pol II miR Validated miRNA Vector Duopaks probados en banco y BLOCK-iT™ miR RNAi Select listo para clonar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción ARN Stealth SEQ, 1 μmol, efectos fuera del objetivo mínimos y máxima potencia, moléculas de ARN monocatenario pequeñas y químicamente modificadas diseñadas para inhibir específicamente los miARN endógenos con fines de análisis funcional mediante regulación negativa.
Tipo de producto SEC sigilosa de ARN
Cantidad 1 μmol