Learn More
Ambion™ ARN personalizado, sigiloso, HPLC
Código de producto. 10667923
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
HPLC Stealth para análisis de ARN
HPLC de ARN in vivo
Cantidad:
20 nmol
5 nmol
500 nmol
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Cantidad Tamaño de la unidad
10667923 HPLC de ARN in vivo 500 nmol cada uno
10164353 HPLC Stealth para análisis de ARN 20 nmol cada uno
10523054 HPLC de ARN in vivo 20 nmol cada uno
10328033 HPLC Stealth para análisis de ARN 500 nmol cada uno
10522504 HPLC Stealth para análisis de ARN 5 nmol cada uno
10174283 HPLC de ARN in vivo 5 nmol cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10667923 Proveedor Ambion™ N.º de proveedor 100001865
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
ARN personalizado, sigiloso, HPLC
Utilice esta herramienta para realizar pedidos en línea rápidos y sencillos de ARNip Stealth RNAi™ probado en banco y validado, ARNip StealTh Select RNAi™ listo para usar, BLOCK-iT™ Pol II miR Validated miRNA Vector Duopaks probados en banco y BLOCK-iT™ miR RNAi Select listo para clonar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Temperatura ambiente
Descripción ARN HPLC in vivo, 500 nmol, efectos fuera del objetivo mínimos y máxima potencia, moléculas de ARN monocatenario pequeñas y químicamente modificadas diseñadas para inhibir específicamente los miARN endógenos con fines de análisis funcional mediante regulación negativa.
Tipo de producto HPLC de ARN in vivo
Pureza HPLC
Cantidad 500 nmol