Learn More
Ambion™ ARN personalizado, sigiloso, HPLC
Descripción
Utilice esta herramienta para realizar pedidos en línea rápidos y sencillos de ARNip Stealth RNAi™ probado en banco y validado, ARNip StealTh Select RNAi™ listo para usar, BLOCK-iT™ Pol II miR Validated miRNA Vector Duopaks probados en banco y BLOCK-iT™ miR RNAi Select listo para clonar.
Specifications
Specifications
| Contenido y almacenamiento | Temperatura ambiente |
| Descripción | ARN Stealth HPLC, 20 nmol, efectos fuera del objetivo mínimos y máxima potencia, moléculas de ARN monocatenario pequeñas y químicamente modificadas diseñadas para inhibir específicamente los miARN endógenos con fines de análisis funcional mediante regulación negativa. |
| Tipo de producto | HPLC Stealth para análisis de ARN |
| Pureza | HPLC |
| Cantidad | 20 nmol |