Learn More
Ambion™ ARN personalizado, sigiloso, desalinizado
Código de producto. 10459213
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 nmol
2 nmol
25 nmol
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10459213 25 nmol cada uno
10276583 2 nmol cada uno
10184923 100 nmol cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10459213 Proveedor Ambion™ N.º de proveedor 100001854
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
ARN personalizado, sigiloso, desalinizado
Utilice esta herramienta para realizar pedidos en línea rápidos y sencillos de ARNip Stealth RNAi™ probado en banco y validado, ARNip StealTh Select RNAi™ listo para usar, BLOCK-iT™ Pol II miR Validated miRNA Vector Duopaks probados en banco y BLOCK-iT™ miR RNAi Select listo para clonar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Temperatura ambiente
Descripción ARN DSL in vivo, 25 nmol, efectos fuera del objetivo mínimos y máxima potencia, moléculas de ARN monocatenario pequeñas y químicamente modificadas diseñadas para inhibir específicamente los miARN endógenos con fines de análisis funcional mediante regulación negativa.
Tipo de producto ARN DSL in vivo
Cantidad 25 nmol