Learn More
Ambion™ ARN personalizado, sigilo
Beskrivelse
Utilice esta herramienta para realizar pedidos en línea rápidos y sencillos de ARNip Stealth RNAi™ probado en banco y validado, ARNip StealTh Select RNAi™ listo para usar, BLOCK-iT™ Pol II miR Validated miRNA Vector Duopaks probados en banco y BLOCK-iT™ miR RNAi Select listo para clonar.
Tekniske data
Tekniske data
| Contenido y almacenamiento | Temperatura ambiente |
| Descripción | ARNi sigiloso in vivo, 5 nmol, mínimos efectos fuera del objetivo y máxima potencia, moléculas de ARN monocatenario pequeñas y químicamente modificadas, diseñadas para inhibir específicamente los miARN endógenos con fines de análisis funcional mediante regulación negativa. |
| Tipo de producto | ARNi sigiloso in vivo |
| Cantidad | 5 nmol |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?