Learn More
Ambion™ ARN personalizado
Código de producto. 12037626
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
ARN
ARN DSL in vivo
ARN in vivo
Cantidad:
1 μmol
1,7 μmol
100 nmol
20 nmol
5 nmol
80 nmol
Tamaño de la unidad:
1 UMOL
20 nanomoles
80 nanomoles
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Cantidad Tamaño de la unidad
12037626 ARN 20 nmol 20 nanomoles
10789534 ARN 80 nmol 80 nanomoles
10206252 ARN 1 μmol 1 UMOL
10164322 ARN 1,7 μmol cada uno
10584414 ARN in vivo 20 nmol cada uno
10647353 ARN in vivo 5 nmol cada uno
10308323 ARN DSL in vivo 100 nmol cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 12037626 Proveedor Ambion™ N.º de proveedor 10620000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
ARN personalizado
Utilizando nuestro galardonado BLOCK-iT™ RNAi Designer, puedes diseñar a medida BLOCK-iT™ Secuencias de ARNi para supresiones eficientes y específicas de la expresión genética en cualquier organismo. Para una mayor especificidad del objetivo y estabilidad en suero, Stealth RNAi™ La química del ARNi está disponible.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Block-iT™ Diseñador de ARNi, 20 nmol, para Stealth RNAi™ , Supresión de la expresión genética específica, especificidad del objetivo mejorada
Tipo de producto ARN
Cantidad 20 nmol