Learn More
Custom Primer
Código de producto. 10318082
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de la unidad
10318082 cada uno
1 options
Código de producto. 10318082 Proveedor Invitrogen N.º de proveedor 10629111
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Use this tool to design a custom DNA oligonucleotide, with any of a variety of 3' and 5' modifications, at scales ranging from 25 nmole to 10 μmole.
Use this tool to design a custom DNA oligonucleotide, with any of a variety of 3' and 5' modifications, at scales ranging from 25 nmole to 10 μmole. Select desired purification method (normal or reversed-phase chromatography, HPLC, or PAGE).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.