Learn More
Grupos PreAmp personalizados
Código de producto. 15574344 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Formato:
96A
96 B
Formato de 12
Formato de 16
Formato de 24
Formato de 32
Formato de 384
Formato de 48
Formato de 64
Tamaño de la unidad:
1 ml
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Formato Tamaño de la unidad
15574344 96 B 1 ml
15504344 Formato de 12 1 ml
15514344 Formato de 16 1 ml
15524344 Formato de 24 1 ml
15534344 Formato de 32 1 ml
15544344 Formato de 48 1 ml
15554344 Formato de 64 1 ml
15564344 96A 1 ml
15504364 Formato de 384 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 15574344 Proveedor ABI Applied Biosystems N.º de proveedor 4459662
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    472.00€
    311.52€ / 1 ml
    Ahorro 160.48€
    34% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-11-2026
Grupos PreAmp personalizados
Los diseños de matriz miARN personalizados pueden contener entre 12 y 380 ensayos y entre 1 y 8 muestras en cada diseño de matriz. Se ofrecen diez formatos, disponibles solo con diseño de tarjeta microfluídica. Utilice grupos PreAmp personalizados para mu
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Costumbre TaqMan™ Grupo de preamplificadores de miRNA
Formato 96 B
Contenido y almacenamiento Temperatura ambiente
N.º de muestras Desde 1 hasta 8
Cantidad 1 mL