Descripción
Los diseños de matriz miARN personalizados pueden contener entre 12 y 380 ensayos y entre 1 y 8 muestras en cada diseño de matriz. Se ofrecen diez formatos, disponibles solo con diseño de tarjeta microfluídica. Utilice grupos PreAmp personalizados para mu
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Costumbre TaqMan™ Grupo de preamplificadores de miRNA |
| Formato | Formato de 12 |
| Contenido y almacenamiento | Temperatura ambiente |
| N.º de muestras | Desde 1 hasta 8 |
| Cantidad | 1 mL |