Learn More
Applied Biosystems™ Grupos PreAmp personalizados
Código de producto. 15594354 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Descripción:
GRUPO PREAMP MIRNA PERSONALIZADO (192A)
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Descripción Tamaño de la unidad
15594354 GRUPO PREAMP MIRNA PERSONALIZADO (192A) 1 ml
1 options
Código de producto. 15594354 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor 4478258
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    472.00€
    311.52€ / 1 ml
    Ahorro 160.48€
    34% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Los diseños de matriz miRNA personalizados pueden contener de 12 a 380 ensayos y de 1 a 8 muestras en cada diseño de matriz.
Se ofrecen diez formatos, disponibles solo con el diseño de tarjeta de microfluidos. Utilice los grupos personalizados PreAmp para muestras con cantidades limitadas de miARN.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Grupo de cebadores de ensayo, -20 °C
Descripción GRUPO PREAMP MIRNA PERSONALIZADO (192A)
Formato 192 array card format
RNAi Type miARN
Tipo de producto miARN
Cantidad 1 ml