Learn More
Ambion™ Molécula precursora de miARN Pre-miR™ personalizada
Código de producto. 10417114
Cambiar vista
Click to view available options
Contenido y almacenamiento:
Temperatura ambiente
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Contenido y almacenamiento Tamaño de la unidad
10417114 Temperatura ambiente cada uno
1 options
Código de producto. 10417114 Proveedor Ambion™ N.º de proveedor AM17101
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Molécula precursora de miARN Pre-miR™ personalizada
Las moléculas precursoras de miARN son pequeñas moléculas de ARN bicatenario modificadas químicamente y diseñadas para imitar miARN maduros endógenos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Temperatura ambiente
Descripción Molécula precursora de miARN Anti-miR™ personalizada, 20 nmol, polvo, las moléculas precursoras de miARN son moléculas de ARN bicatenario, pequeñas y modificadas químicamente diseñadas para imitar los miRNA maduros endógenos
Tipo de producto Molécula precursora de miARN Anti-miR™ personalizada
Cantidad 20 nmol