Learn More
Ambion™ Mimetizador miARN mirVana™ personalizado
Description
miRNA mimics are small, chemically modified double-stranded RNAs that mimic endogenous miRNAs and enable miRNA functional analysis by up-regulation of miRNA activity. Use our GeneAssist™ miRNA Workflow Builder to design both mimics and inhibitors for any miRNA sequence.
Specifications
Specifications
| Contenido y almacenamiento | Temperatura ambiente |
| Descripción | Mimetizador de miARN mirVana™ definido por el cliente, 250 nmol, efectos no específicos más bajos y máxima potencia; los mimetizadores de miRNA son ARN bicatenarios pequeños modificados químicamente que imitan los miARN endógenos y permiten el análisis funcional de miARN mediante la regulación al alza de la actividad de miARN. |
| Tipo de producto | Mimetizador de miARN mirVana™ definido por el cliente |
| Cantidad | 250 nmol |