Learn More
Ambion™ Mimetizador miARN mirVana™ personalizado
Código de producto. 15531124
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20 nmol
250 nmol
5 nmol
Tamaño de la unidad:
20 nanomoles
250 nanomoles
5 nanomoles
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15531124 5 nmol 5 nanomoles
15541124 20 nmol 20 nanomoles
15551124 250 nmol 250 nanomoles
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15531124 Proveedor Ambion™ N.º de proveedor 4464068
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Mimetizador de miARN mirVana™ personalizado
Los mimetizadores miARN son ARN bicatenarios pequeños y modificados químicamente que imitan los miARN endógenos y permiten el análisis funcional del miARN mediante la regulación al alza de la actividad del miARN. Utilice nuestro generador de flujo de trabajo de miARN GeneAssist™ para diseñar tanto los mimetizadores como los inhibidores para cualquier secuencia de miARN.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar en congelador (de -5 a -30 °C).
Descripción Mimetizador de miARN mirVana personalizado, 5 nmol, los efectos inespecíficos más bajos y la potencia más alta, los mimetizadores miARN son ARN bicatenarios pequeños y modificados químicamente que imitan los miARN endógenos y permiten el análisis funcional del miARN mediante la regulación al alza de la actividad del miARN
RNAi Type miARN
Tipo de producto Mimetizador de miARN mirVana personalizado
Cantidad 5 nmol