Learn More
Invitrogen™ Inhibidor de miARN personalizado mirVana™
Beskrivelse
Utilice nuestro generador de flujo de trabajo de miARN GeneAssist™ para diseñar mimetizadores e inhibidores para cualquier secuencia de miARN.
Tekniske data
Tekniske data
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en congelador (de -5 °C a -30 °C). |
| RNAi Type | miARN |
| Tipo de producto | miARN |
| Cantidad | 20 nmol |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?