Learn More
Ambion™ Inhibidor de miARN personalizado mirVana™
Código de producto. 15581124
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 nmol
5 nmol
Tamaño de la unidad:
250 nanomoles
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15581124 5 nmol cada uno
15551511 5 nmol cada uno
15501134 250 nmol 250 nanomoles
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15581124 Proveedor Ambion™ N.º de proveedor 4464086
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Inhibidor de miARN personalizado mirVana™
Los inhibidores de miARN son pequeñas moléculas de ARN monocatenario modificadas químicamente diseñadas para inhibir específicamente los miARN endógenos con el fin de realizar análisis funcionales mediante regulación a la baja. Utilice nuestro generador de flujos de trabajo de miARN GeneAssist™ para diseñar mimetizadores e inhibidores para cualquier secuencia de miARN.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Temperatura ambiente
Descripción Inhibidor de miARN personalizado mirVana, 5 nmol, efectos no específicos más bajos y máxima potencia, moléculas de ARN monocatenario pequeñas modificadas químicamente y diseñadas para inhibir de forma específica los miARN endógenos con el fin de realizar
Tipo de producto Inhibidor de miARN personalizado mirVana
Cantidad 5 nmol