Learn More
Ambion™ Ambion™ in vivo, personalizado
Código de producto. 15581104
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 nmol
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15581104 5 nmol cada uno
1 options
Código de producto. 15581104 Proveedor Ambion™ N.º de proveedor 4457297
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Ambion™ in vivo, personalizado
El ARN de interferencia (ARNi) es la mejor manera de reducir eficazmente expresiones génicas para estudiar la función de las proteínas en una amplia variedad de tipos celulares. Utilice nuestro generador de ARNip personalizado GeneAssist™ para diseñ
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Temperatura ambiente
Descripción El producto Ambion™ personalizado in vivo, 5nmol, sólido, polvo, pureza estándar, ARNi es la mejor manera de reducir la expresión génica para estudiar la función de proteínas en una amplia gama de tipos de células. Utilice nuestro generador de ARNip personalizado GeneAssist para diseñar y pedir un ARNip personalizado.
Para utilizar con (aplicación) ARNi, epigenética e investigación de ARN no codificante, ARNi, ARNip
Tipo de producto Ambion™ in vivo, personalizado
Pureza Estándar
Cantidad 5 nmol
Formulario Sólido