Learn More
Applied Biosystems™ Pares de cebadores sin etiquetar/etiquetados con fluorescente 5' personalizados
Código de producto. 15419192 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10.000 pmol
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15419192 10.000 pmol cada uno
1 options
Código de producto. 15419192 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor 450056
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Pares sin etiquetar/etiquetados con fluorescente 5' personalizados
El oligonucleótido con etiqueta de colorante fluorescente 5' y el complemento sin etiquetar se suministran en tubos individuales. Elija como etiquetas entre 6-FAM™, TET™, VIC™, HEX™, NED™ y PET™. Perfecto para su uso en análisis de fragmentos, estudios de expresión génica, genotipado y PCR. Los oligonucleótidos están desalados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Pares sin etiquetar/etiquetados con fluorescente 5' personalizado, 10000 pmol, colorante indicador 5' 6-FAM™, TET™, VIC™, HEX™, NED™, PET™, 12 meses de vida útil, temperatura de almacenamiento de –20 °C, purificación desalada, formato secado o en solución, para su uso en análisis de fragmentos, estudios de expresión génica, genotipado y PCR
Tipo de producto Pares con o sin etiquetado con fluorescente 5' personalizado
Tampón de almacenamiento TE o agua
Contenido y almacenamiento de -20 °C
Primer Etiquetado 5'
Cantidad 10.000 pmol
Para utilizar con (aplicación) Análisis de fragmentos, estudios de expresión génica, genotipado, PCR
Formulario Solución o secado