Learn More
Applied Biosystems™ Pares sin etiquetar/etiquetados con fluorescente 5' personalizados
Código de producto. 15597240 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10.000 pmol
300.000 pmol
80.000 pmol
Tamaño de la unidad:
10000 picomoles
300000 picomoles
80000 picomoles
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15597240 80.000 pmol 80000 picomoles
15557240 10.000 pmol 10000 picomoles
15577280 300.000 pmol 300000 picomoles
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15597240 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor 4304981
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Di-repetidos sin etiquetar/etiquetados con fluorescente 5' personalizados y cola
El oligonucleótido con etiqueta de colorante fluorescente 5' y el complemento sin etiquetar se suministran en tubos individuales. Elija como etiquetas entre 6-FAM™, TET™, VIC™, HEX™, NED™ y PET™. Perfecto para su uso en análisis de fragmentos, estudios de expresión génica, genotipado y PCR. Los oligonucleótidos están desalados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Repetición di con o sin etiquetado con 5' personalizado + cola, 80 000 pmol, colorante indicador 5' 6-FAM™, TET™, VIC™, HEX™, NED™, PET™, elección de las escalas suministradas. Estos productos se pueden utilizar en diversas aplicaciones
Tipo de producto Di-repetidos con o sin etiquetado con 5' personalizado + cola
Contenido y almacenamiento de -20 °C
Cantidad 80.000 pmol
Para utilizar con (aplicación) Análisis de fragmentos, estudios de expresión génica, genotipado, PCR
Formulario Se suministra en solución o seco