Learn More
Applied Biosystems™ Pares sin etiquetar/etiquetados con fluorescente 5' personalizados
Descripción
El oligonucleótido con etiqueta de colorante fluorescente 5' y el complemento sin etiquetar se suministran en tubos individuales.Elija como etiquetas entre 6-FAM™, TET™, VIC®, HEX™, NED™ y PET™.Perfecto para su uso en análisis de fragmentos, estudios de expresión génica, genotipado y PCR.Los oligonucleótidos están desalados.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Oligonucleótidos |
| Longitud (métrico) | 1,524 m |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en congelador (de -5 a -30 °C). |
| Método de purificación | Desalado |
| Etiqueta o tinte | 6-FAM, HEX, NED, PET, TET, VIC |
| Primer | Etiquetado/sin etiquetado con fluorescente 5' |
| Cantidad | 300,000 pmol⁄each |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.