Learn More
Pares sin etiquetar/etiquetados con fluorescente 5' personalizados
Código de producto. 15507290
Cambiar vista
Click to view available options
300.000 pmol
80.000 pmol
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto.
15507290 80.000 pmol
15537290 300.000 pmol
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15507290 Proveedor Invitrogen N.º de proveedor 450059
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 06-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El oligonucleótido con etiqueta de colorante fluorescente 5' y el complemento sin etiquetar se suministran en tubos individuales.Elija como etiquetas entre 6-FAM™, TET™, VIC®, HEX™, NED™ y PET™.Perfecto para su uso en análisis de fragmentos, estudios de expresión génica, genotipado y PCR.Los oligonucleótidos están desalados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Oligonucleótidos
Longitud (métrico) 1,524 m
Contenido y almacenamiento Almacenar en congelador (de -5 a -30 °C).
Método de purificación Desalado
Etiqueta o tinte 6-FAM, HEX, NED, PET, TET, VIC
Primer Etiquetado/sin etiquetado con fluorescente 5'
Cantidad 80,000 picomoles⁄each