Learn More
Notrax Alfombrilla antifatiga más vendida Cushion Trax™
Código de producto. 17772168
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
91 cm
150 cm
300 cm
2286 cm
Anchura (métrico):
60 cm
91 cm
122 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Anchura (métrico) Tamaño de la unidad
17772168 91 cm 60 cm cada uno
17702178 150 cm 91 cm cada uno
17732178 300 cm 91 cm cada uno
17762158 2286 cm 60 cm cada uno
17792158 2286 cm 91 cm cada uno
17722168 2286 cm 122 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 17772168 Proveedor Notrax N.º de proveedor 479S0023GY
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    102.88€
    83.86€ / paquete de 1
    Ahorro 19.02€
    18% Descuento
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Notrax Cushion Trax™: alfombrilla antifatiga más vendida con ventajas ergonómicas derivadas de una plataforma de trabajo de 14 mm de grosor compuesta por una superficie superior de largo desgaste laminada en una base de vinilo microcelular resistente para una máxima durabilidad, comodidad y aislamiento de suelos duros y vibraciones.
  • Alfombrilla antifatiga más vendida con ventajas ergonómicas derivadas de una plataforma de trabajo de 14 mm de grosor compuesta por una superficie superior de largo desgaste laminada en una base de vinilo microcelular resistente para una máxima durabilidad, comodidad y aislamiento de suelos duros y vibraciones
  • El patrón de la placa de diamante proporciona tracción al mismo tiempo que permite girar fácilmente
  • El diseño y la composición del material hacen que esta sea la solución de mate más versátil para aliviar la fatiga tanto en posiciones de trabajo estáticas como dinámicas
  • Resistencia al deslizamiento R10 según DIN51130 y regla BG BGR181
  • Probado y certificado por el Instituto Nacional de Seguridad de Suelos (NFSI)
  • Se incluye con el dorso antideslizante RedStop™ para evitar que las alfombrillas se puedan cambiar
  • Bordes amarillos disponibles a los lados; cumple con el código OSHA 1910-144
  • Bordes biselados en los cuatro lados para minimizar el riesgo de tropiezo
  • Tecnología Unifusion™ diseñada para resistir en los entornos de trabajo más duros
Especificaciones
Color Gris
Longitud (imperial) 36 in
Longitud (métrico) 91 cm
Material PVC en base de vinilo microcelular
Tipo Alfombrillas industriales y comerciales
Anchura (métrico) 60 cm