Learn More
Notrax Alfombrilla antifatiga con placa de diamante resistente al aceite Cushion Flex™
Código de producto. 17772178
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Negro
Negro/amarillo
Negro/naranja
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
17772178 Negro/naranja cada uno
17752178 Negro cada uno
17762178 Negro/amarillo cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17772178 Proveedor Notrax N.º de proveedor 489S002MOB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    518.87€
    422.02€ / paquete de 1
    Ahorro 96.85€
    18% Descuento
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Notrax Cushion Flex™: la versión resistente al aceite de nuestra alfombrilla antifatiga se conoce por su superficie superior de placa de diamante y su alto nivel de comodidad ergonómica en posiciones de trabajo dinámicas y estacionarias.
  • La versión resistente al aceite de nuestra alfombrilla antifatiga se conoce por su superficie superior de placa de diamante y su alto nivel de comodidad ergonómica en posiciones de trabajo dinámicas y estacionarias
  • A 12
  • La plataforma de trabajo de 7 mm de grosor ofrece la máxima durabilidad, comodidad y aislamiento de suelos duros y vibraciones
  • El compuesto de caucho de nitrilo al 100 % es resistente a la mayoría de los aceites industriales
  • Resistencia al deslizamiento R10 según DIN51130 y regla BG BGR181
  • Los bordes biselados amarillos en los cuatro lados minimizan el riesgo de tropiezos y cumplen con el código OSHA 1910-144
Especificaciones
Color Negro/naranja
Longitud (imperial) 6,9 ft
Longitud (métrico) 210 cm
Material Caucho de nitrilo
Tipo Alfombrillas industriales y comerciales
Anchura (métrico) 91 cm