Learn More
Notrax Alfombrilla modular de nitrilo FR ESD Cushion Ease Solid™
Código de producto. 17792248
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
91 x 91 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
17792248 91 x 91 cm cada uno
1 options
Código de producto. 17792248 Proveedor Notrax N.º de proveedor 661S0033BL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    350.01€
    284.45€ / paquete de 1
    Ahorro 65.56€
    18% Descuento
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Gran ergonomía derivada de una plataforma de trabajo de 19 mm de grosor con una estructura superficial de material grueso antideslizante cerrado para una máxima comodidad antifatiga en entornos industriales secos.
  • Los azulejos de caucho de alta resistencia de 91 x 91 cm se pueden montar fácilmente para la cobertura de grandes áreas o estaciones de trabajo individuales, de pared a pared o como islas
  • Beneficio ergonómico derivada de una plataforma de trabajo de 19 mm de grosor con una superficie de estructura de material grueso antideslizante cerrado para una máxima comodidad antifatiga en entornos industriales secos
  • Compatible con el MD Ramp System™ patentado para soluciones de biselado de seguridad inteligente; deje fuera y dentro de las esquinas
  • Escala antideslizante R9 según DIN 51130
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 91 x 91 cm
Color Negro
Longitud (imperial) 36 in
Longitud (métrico) 91 cm
Material Compuesto de caucho de ESD e ignífugo
Tipo Alfombrillas industriales y comerciales
Anchura (métrico) 91 cm