Learn More
Curvulin, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Curvulin |
| CAS | 19054-27-4 |
| Fórmula molecular | C12H14O5 |
| Cantidad | 1 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H14O5/c1-3-17-11(16)5-8-4-9(14)6-10(15)12(8)7(2)13/h4,6,14-15H,3,5H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOC(=O)Cc1cc(O)cc(O)c1C(=O)C |
| Nombre IUPAC | Etil 2-(2-acetil-3,5-dihidroxifenil)acetato |
| Peso molecular (g/mol) | 238.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 238.0841 |