Learn More
Curdione, MedChemExpress
Código de producto. 16474817
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16474817 50 mg 50 miligramos
16408958 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16474817 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0353
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Curdione, one of the major sesquiterpene compounds from Rhizoma Curcumae, has been shown to exhibit multiple bioactive properties.
Curdione, one of the major sesquiterpene compounds from Rhizoma Curcumae, has been shown to exhibit multiple bioactive properties.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Curdione
CAS 13657-68-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H24O2
Cantidad 50 mg
Sinónimo (+)-Curdione
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (423.10 mM)
SMILES O=C1C[C@@H](C(C)C)C(C/C(C)=C/CC[C@@H]1C)=O
Peso molecular (g/mol) 236.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.35
Porcentaje de pureza 98.61%
Grado Research
Forma física Solid