Learn More
Curcumina, pura, cristalina, Fisher Chemical
Código de producto. 10090090 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 GR
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10090090 1 g 1 GR
1 options
Código de producto. 10090090 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor C/8850/43
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Specifications
CAS 458-37-7
Punto de fusión 183°C
Color Naranja
Envase Vial
Fórmula molecular C21H20O6
Número MDL 8365
Cantidad 1 g
Densidad del vapor 13
Formula Weight (peso de la fórmula) 368.38g/mol
Forma física Sólido en polvo
compliance-icons
Product Identifier
  • Curcumin
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.