Learn More
Curcumin, MedChemExpress
Código de producto. 16472336
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16472336 500 mg 500 miligramos
16418956 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16472336 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0005
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
MedChemExpress Curcumin (Diferuloylmethane), a natural phenolic compound, is a p300/CREB-binding protein-specific inhibitor of acetyltransferase, represses the acetylation of histone/nonhistone proteins and histone acetyltransferase-dependent chromatin transcription.
Curcumin shows inhibitory effects on NF-κB and MAPKs, and has diverse pharmacologic effects including anti-inflammatory, antioxidant, antiproliferative and antiangiogenic activities. Curcumin induces stabilization of Nrf2 protein through Keap1 cysteine modification.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Curcumin
CAS 458-37-7
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H20O6
Cantidad 500 mg
Sinónimo Diferuloylmethane Natural Yellow 3 Turmeric yellow
Información de solubilidad DMSO : 120 mg/mL (325.75 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(CC(/C=C/C1=CC=C(O)C(OC)=C1)=O)/C=C/C2=CC=C(O)C(OC)=C2.[(E)].[(E)]
Peso molecular (g/mol) 368.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 368.38
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death