Learn More
Curcumina-d6 (dimetoxi-d6), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Curcumin-d6 |
| CAS | 1246833-26-0 |
| Fórmula molecular | C21 2H6 H14 O6 |
| Cantidad | 0.005 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C21H20O6/c1-26-20-11-14(5-9-18(20)24)3-7-16(22)13-17(23)8-4-15-6-10-19(25)21(12-15)27-2/h3-12,24-25 H,13H2,1-2H3/b7-3+,8-4+/i1D3,2D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])Oc1cc(\C=C\C(=O)CC(=O)\C=C\c2ccc(O)c(OC([2 H])([2 H])[2 H])c2)ccc1O |
| Nombre IUPAC | (1 E,6 E)-1,7-bis[4-hidroxi-3-(trideuteriometoxi)fenil]hepta-1,6-dieno-3,5-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 374.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 374.1636 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |