Learn More
Éster metilo de triacetato de curcumina beta-D-glucuronida, TRC
Código de producto. 30359628
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30359628 2.5 mg -
30351499 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30359628 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC8385152.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1529769-81-0
Fórmula molecular C34H36O15
Peso molecular (g/mol) 684.64
Sinónimo 4-[(1E,6E)-7-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-3,5-dioxo-1,6-heptadien-1-yl]-2-methoxyphenyl beta-D-Glucopyranosiduronic Acid Triacetate Methyl Ester
Nombre IUPAC metil (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-triacetiloxi-6-[4-[(1E,6E)-7-(4-hidroxi-3-metoxifenilo)-3,5-dioxohepta-1,6-dienilo]-2-metoxifenoxioxioxano-2-carboxilato
SMILES COC(=O)[C@H]1O[C@@H](Oc2ccc(\C=C\C(=O)CC(=O)\C=C\c3ccc(O)c(OC)c3)cc2OC)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Curcumin beta-D-Glucuronide Triacetate Methyl Ester
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C34H36O15/c1-18(35)45-29-30(46-19(2)36)32(47-20(3)37)34(49-31(29)33(41)44-6)48-26-14-10-22(16-28(26)43-5)8-12-24(39)17-23(38)11-7-21-9-13-25(40)27(15-21)42-4/h7-16,29-32,34,40H,17H2,1-6H3/b11-7+,12-8+/t29-,30-,31-,32+,34+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 684.2054