Learn More
CUR 61414, CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | CUR 61414 |
| CAS | 334998-36-6 |
| Fórmula molecular | C31 H42 N4 O5 |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C31H42N4O5/c1-31(2,3)17-29(36)35(19-22-6-5-7-25(14-22)38-4)24-16-26(30(37)33-12-10-32-11-13-33)34(20-24)18-23-8-9-27-28(15-23)40-21-39-27/h5-9,14-15,24,26,32H,10-13,16-21H2,1-4H3/t24-,26-/m0/s1 |
| SMILES | COc1cccc(CN([C@H]2C[C@H](N(Cc3ccc4OCOc4c3)C2)C(=O)N5CCNCC5)C(=O)CC(C)(C)C)c1 |
| Nombre IUPAC | N-[(3S,5S)-1-(1,3-benzodioxol-5-ilmetil)-5-(piperazina-1-carbonil)pirrolidin-3-il]-N-[(3-metoxifenil)metil]-3,3-dimetilbutanamida |
| Peso molecular (g/mol) | 550.69 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 550.3155 |