Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cuprous Chloride |
| CAS | 7758-89-6 |
| Forma física | Polvo |
| Cantidad | 500 g |
| Fórmula molecular | ClCu |
| Sinónimo | cuprous chloride, copper i chloride, copper chloride cucl, copper monochloride, dicopper dichloride, copper 1+ chloride, cucl, chlorid medny czech |
| Clave InChI | OXBLHERUFWYNTN-UHFFFAOYSA-M |
| SMILES | Cl[Cu] |
| Nombre IUPAC | clorocobre |
| Peso molecular (g/mol) | 98.996 |
| Mostrar más |