Learn More
Cloruro cuproso, ≥ 90%, (Grado reactivo ACS), MP Biomedicals
Código de producto. 11442822 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Código de producto. Cantidad
11442822 100 g
1 options
Código de producto. 11442822 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215251580
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cuprous Chloride
CAS 7758-89-6
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥90%
Fórmula molecular ClCu
Sinónimo cuprous chloride, copper i chloride, copper chloride cucl, copper monochloride, dicopper dichloride, copper 1+ chloride, cucl, chlorid medny czech
Clave InChI OXBLHERUFWYNTN-UHFFFAOYSA-M
SMILES Cl[Cu]
Nombre IUPAC clorocobre
Peso molecular (g/mol) 98.996
PubChem CID 62652
ChEBI CHEBI:53472
Formula Weight (peso de la fórmula) 99
Grado Reactivo ACS