Learn More
Azul cuprolínico (>90%), TRC
Código de producto. 30367150
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30367150 2.5 mg -
30366090 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30367150 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC8348002.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 41276-95-3
Fórmula molecular C32 H26 N12 . 4 C H3 O4 S . Cu
Peso molecular (g/mol) 1086.56
Sinónimo (SP-4-1)-[1,8,15,22-tetramethyl-29H,31H-tetrapyrido[2,3-b:2',3'-g:2'',3''-l:2''',3'''-q]porphyraziniumato(2-)-κN29,κN30,κN31,κN32]copper(4+) Methyl Sulfate (1:4), [1,8,15,22-tetramethyltetrapyrido[2,3-b:2',3'-g:2'',3''-l:2''',3'''-q]porphyraziniumato(2-)]copper(4+) Ion Tetrakis(methyl sulfate), 29H,31H-Tetrapyrido[2,3-b:2',3'-g:2'',3''-l:2''',3'''-q]porphyrazine, copper(4+) Deriv., Cuproline Blue, Quinolinic phthalocyanine
Nombre IUPAC cobre; sulfato de metilo; 5,14,23,32-tetrametil-2,11,20,29,37,39-hexaza-5,14,23,32-tetrazonia-38,40-diazanidanonacyclo[28.6.1.13,10.112,19.121,28.04,9.013,18.022,27.031,36]tetraconta-1,3,5,7,9,11,13(18),14,16,19(39),20,22(27),23,25,28,30(37),31(36),32,34-nonadeceno
SMILES [Cu].COS(=O)(=O)[O-].COS(=O)(=O)[O-].COS(=O)(=O)[O-].COS(=O)(=O)[O-].C[n+]1cccc2c3nc4nc(nc5[nH]c(nc6nc(nc([nH]3)c12)c7ccc[n+](C)c67)c8ccc[n+](C)c58)c9ccc[n+](C)c49
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cuprolinic Blue
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C32H25N12.4CH4O4S.Cu/c1-41-13-5-9-17-21(41)29-33-25(17)38-30-23-19(11-7-15-43(23)3)27(35-30)40-32-24-20(12-8-16-44(24)4)28(36-32)39-31-22-18(26(34-31)37-29)10-6-14-42(22)2;4*1-5-6(2,3)4;/h5-16H,1-4H3,(H,33,34,35,36,37,38,39,40);4*1H3,(H,2,3,4);/q+3;;;;;/p-3
Formula Weight (peso de la fórmula) 1085.0708