Learn More
Pentahidratado de sulfato cúbrico, grado de reactivo ACS, Ricca Chemical
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cupric Sulfate Pentahydrate |
| % máx. CAS | 102 |
| Forma física | Cristales finos o polvos cristalinos |
| Cantidad | 2.5 kg |
| Envase | Frasco de polietileno natural |
| Porcentaje de pureza | 98 a 102% |
| Grado | ACS |