Learn More
Sulfato cúprico pentahidratado, ≥ 99%, (Cristalino), MP Biomedicals
Código de producto. 11470982 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11470982 1 kg
11450982 250 g
11460982 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11470982 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219511791
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
CAS: 7758-99-8 | CuH10O9S | 249.68 g/mol
CAS 7758-99-8
Fórmula molecular CuH10O9S
Peso molecular (g/mol) 249.68
Número MDL MFCD00149681
Clave InChI JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo copper ii sulfate pentahydrate, copper sulfate pentahydrate, cupric sulfate pentahydrate, blue vitriol, calcanthite, bluestone, copper 2+ sulfate pentahydrate, triangle, vencedor, blue copperas
PubChem CID 24463
ChEBI CHEBI:31440
Nombre IUPAC sulfato de cobre (2+) pentahidratado
SMILES O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cupric Sulfate Pentahydrate
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99 %
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.68
Porcentaje de pureza ≥99 %