Learn More
Sulfato cúprico, 5-hidrato, Farmacopea Estadounidense, J.T. Baker™
Código de producto. 15577924 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15577924 500 g Frasco de vidrio ámbar de boca ancha 500 g
15587924 2.5 kg Frasco de vidrio ámbar de boca ancha 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15577924 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor 184401
CAS 7758-99-8
Fórmula molecular CuH10O9S
Peso molecular (g/mol) 249.68
Número MDL MFCD00149681
Clave InChI JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo copper ii sulfate pentahydrate, copper sulfate pentahydrate, cupric sulfate pentahydrate, blue vitriol, calcanthite, bluestone, copper 2+ sulfate pentahydrate, triangle, vencedor, blue copperas
PubChem CID 24463
ChEBI CHEBI:31440
Nombre IUPAC cobre; sulfato; pentahidrato
SMILES O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cupric Sulfate
Nombre de nota 5-Hydrate
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.68
Grado USP
Envase Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Gravedad específica 1L = 2.28kg